Silber(II)oxid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
207850100 207850500
ACRO207850100EA 64 EUR
ACRO207850100 ACRO207850500
Silber(II)oxid
Silber(II)oxid
Formel: AgO
Molecular Weight: 123,87 g/mol
Schmelzpunkt: >100 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044285
CAS-Nummer: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)