Kupfer(I)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dikupfersulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

342459-1KG 342459-250G
SIAL342459-1KGEA 1030 EUR
SIAL342459-1KG SIAL342459-250G
Kupfer(I)sulfid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)sulfid
Formel: Cu₂S
Molecular Weight: 159,16 g/mol
Schmelzpunkt: 1100 °C
Dichte: 5,783 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016062
CAS-Nummer: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Merck Index: 13,02697

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR