Silber(I)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Disilbersulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

241474-25G 241474-5G
SIAL241474-25GEA 411 EUR
SIAL241474-25G SIAL241474-5G
Silber(I)sulfid, Sigma-Aldrich®
Silber(I)sulfid
Formel: Ag₂S
Molecular Weight: 247,8 g/mol
Schmelzpunkt: 842 °C
Dichte: 7,23 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00003406
CAS-Nummer: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR