Kupfer(I)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupferrhodanid, Kupfer(I)rhodanid, Kupferthiocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298212-250G 298212-50G
SIAL298212-250GEA 261 EUR
SIAL298212-250G SIAL298212-50G
Kupfer(I)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)thiocyanat
Formel: CCuNS
Molecular Weight: 121,63 g/mol
Dichte: 2,846 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00010980
CAS-Nummer: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02699