Silber(I)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
299669-10G 299669-50G
SIAL299669-10GEA 127 EUR
SIAL299669-10G SIAL299669-50G
Silber(I)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Silber(I)thiocyanat
Formel: AgSCN
Molecular Weight: 165,95 g/mol
MDL: MFCD00003416
CAS-Nummer: 1701-93-5
EINECS: 216-934-9