Kupfer(II)sulfat, wasserfrei, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
33308.22 33308.36 33308.A3
33308.22EA 50.5 EUR
33308.22 33308.36 33308.A3
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei, Reagenzqualität
Kupfer(II)sulfat
CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 3.6 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 560° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Schmelzpunkt: >560 °C (Zers.)
Dichte: 3,6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653