Kupfer(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL451657-10GEA
103
EUR
SIAL451657-10G
SIAL451657-50G
Kupfer(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)sulfat
Formel:
CuSO₄ Molecular Weight: 159,61 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010981 CAS-Nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02722 |