Silbersulfat ≥99,99% (Metall-Basis) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41443.14 41443.22
41443.14EA 127 EUR
41443.14 41443.22
Silbersulfat ≥99,99% (Metall-Basis) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Silbersulfat
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-26-5 Molecular Formula: Ag2O4S Formula Weight: 311.80 Physical Form: Powder Density: 5.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 657° Boiling Point: 1085° dec. Merck Reference: 14,8529 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003407
Formel: Ag₂SO₄
Siedepunkt: 1085 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 657 °C
Dichte: 5,45
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM