Silbersulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
1536.0025EA 0 EUR
1536.0025 1536.0250
Silbersulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Siedepunkt: 1085 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 655 °C
Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Insoluble Matter and Chloride max. 0.02 %
Nitrate (NO3) max. 0.01 %
Substances not Precipitated by HCl max. 0.03 %