Quecksilber(II)bromid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quecksilberdibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04421.0050
1.04421.0250
1.04421.0050EA
205
EUR
1.04421.0050
1.04421.0250
Quecksilber(II)bromid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Quecksilber(II)bromid
Formel:
Br₂Hg Molecular Weight: 360,4 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 236 °C Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011040 CAS-Nummer: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05900 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | ≥ 99.0 % |
Insoluble matter (in methanol) | ≤ 0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.25 % |
Residue after reduction | ≤ 0.02 % |
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur | 322 °C (1013 hPa) (sublimed) |
Vapor Pressure | 3.0 hPa (150 °C) |
Density | 6.1 g/cm3 (25 °C) |
pH | 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |