Zinkbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zink(II)bromid, Zinkdibromid
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 36.5 EUR
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Zinkbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Molecular Weight: 225,2 g/mol
Siedepunkt: 670…680 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4,22 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %