Zinkbromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zink(II)bromid, Zinkdibromid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35725.06
35725.22
35725.06EA
109
EUR
35725.06
35725.22
Zinkbromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkbromid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formel:
Br₂Zn Molecular Weight: 225,2 g/mol Siedepunkt: 650 °C Schmelzpunkt: 394 °C Dichte: 4,201 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011294 CAS-Nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |