Zinkbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zink(II)bromid, Zinkdibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 34.5 EUR
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
Zinkbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Siedepunkt: 670…680 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10182
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2