Zinkbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zink(II)bromid, Zinkdibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230022-10G 230022-50G
SIAL230022-10GEA 125 EUR
SIAL230022-10G SIAL230022-50G
Zinkbromid, Sigma-Aldrich®
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Molecular Weight: 225,2 g/mol
Siedepunkt: 670…680 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182