Cadmium(II)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
296330050 296330250
ACRO296330050EA 50.1 EUR
ACRO296330050 ACRO296330250
Cadmium(II)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cadmium(II)chlorid
Formel: CdCl₂
Siedepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 568 °C
Dichte: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %