Cadmium(II)chlorid, wasserfrei ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium chloride
315271000
315270050
315275000
ACRO315271000EA
118
EUR
ACRO315271000
ACRO315270050
ACRO315275000
Cadmium(II)chlorid, wasserfrei ACS
Cadmium(II)chlorid
Formel:
CdCl₂ Molecular Weight: 183,32 g/mol Siedepunkt: 960 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 568 °C Dichte: 4,05 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010916 CAS-Nummer: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01653 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Nitrate and Nitrite (as NO3) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |