Cadmium(II)chlorid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium chloride
Unter Argon in Ampullen verpackt
13667.06
13667.14
13667.06EA
110
EUR
13667.06
13667.14
Cadmium(II)chlorid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Cadmium(II)chlorid
Purity: 99.998%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formel:
CdCl₂ Molecular Weight: 183,32 g/mol Siedepunkt: 960 °C Schmelzpunkt: 568 °C Dichte: 4,047 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010916 CAS-Nummer: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1617 |