Cadmium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202908-10G 202908-50G
SIAL202908-10GEA 115 EUR
SIAL202908-10G SIAL202908-50G
Cadmium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)chlorid
Formel: CdCl₂
Siedepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 565 °C
Dichte: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653