Quecksilber(II)chlorid 99.5+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdichlorid, Sublimat
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 56.1 EUR
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Quecksilber(II)chlorid 99.5+% ACS
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271,5 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 277 °C
Dichte: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %