Quecksilber(II)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quecksilberdichlorid, Sublimat
10808.14
10808.22
10808.14EA
78.5
EUR
10808.14
10808.22
Quecksilber(II)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Quecksilber(II)chlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.8590
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formel:
HgCl₂ Molecular Weight: 271,5 g/mol Siedepunkt: 302 °C Schmelzpunkt: 280…282 °C Dichte: 5,4 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011041 CAS-Nummer: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |