Quecksilber(II)chlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdichlorid, Sublimat
A17472.0B A17472.18 A17472.30
A17472.0BEA 593 EUR
A17472.0B A17472.18 A17472.30
Quecksilber(II)chlorid ≥98%
Quecksilber(II)chlorid
Purity: 98+% CAS No.: 7487-94-7 Molecular Formula: HgCl2 Formula Weight: 271.50 Refractive Index: 1.859 Odour: Odourless Boiling Point: 302° Merck Reference: 14,5876 UN No.: 1624 MDL No.: MFCD00011041
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271,5 g/mol
Siedepunkt: 302 °C
Schmelzpunkt: 280…282 °C
Dichte: 5,4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5876