Quecksilber(II)chlorid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdichlorid, Sublimat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
1.04419.0050EA 160 EUR
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
Quecksilber(II)chlorid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271,5 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 273 °C
Dichte: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Solution in Ether passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum) ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS