Zinkchlorid 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ZinkdichloridZink(II)chloridChlorzink
ACRO196840100EA 473 EUR
ACRO196840100 ACRO196840025 ACRO196840010 ACRO196840050
Zinkchlorid 98+%, reinst
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136,3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 293 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm