Zinkchlorid 97+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
424595000 424590025 424592500
ACRO424595000EA 86.5 EUR
ACRO424595000 ACRO424590025 ACRO424592500
Zinkchlorid 97+% ACS
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732
Schmelzpunkt: 293 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %