Zinkchlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ZinkdichloridZink(II)chloridChlorzink
Unter Argon in Ampullen verpackt
44198.22EA 815 EUR
44198.22 44198.06 44198.14
Zinkchlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136,3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 2,91
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132