Zinkchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinkdichlorid
, Zink(II)chlorid
, Chlorzink
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08816.9025EA
0
EUR
1.08816.9025
1.08816.1000
1.08816.0250
Zinkchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Zinkchlorid
Formel:
ZnCl₂ Molecular Weight: 136,3 g/mol Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 283 °C Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011295 CAS-Nummer: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 12,10261 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4320 g/l (25 °C) |
Melting Point | 283 °C |
Molar Mass | 136.30 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1800 kg/m3 |
Boiling Point | 732 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (428 °C) |
Density | 2.91 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |