Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zink(II)chlorid
29126.363EA
201
EUR
29126.363
29126.294
Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Zinkchlorid
Formel:
ZnCl₂ Molecular Weight: 136,3 g/mol Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 283 °C Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011295 CAS-Nummer: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |