Cadmium(II)carbonat, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
212320010 212322500
ACRO212320010EA 224 EUR
ACRO212320010 ACRO212322500
Cadmium(II)carbonat, rein
Cadmium(II)carbonat
Formel: CCdO₃
Molecular Weight: 172,42 g/mol
Schmelzpunkt: 343…412 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010918
CAS-Nummer: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01652
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Assay 60.0 to 63.0 % (Cd)