Cadmium(II)fluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40203.14 40203.22
40203.14EA 137 EUR
40203.14 40203.22
Cadmium(II)fluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Cadmium(II)fluorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-79-6 Molecular Formula: CdF2 Formula Weight: 150.40 Physical Form: Powder Density: 6.64 Melting Point: 1100° Boiling Point: 1758° Merck Reference: 14,1619 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010919
Formel: CdF₂
Siedepunkt: 1758 °C
Schmelzpunkt: 1100 °C
Dichte: 6,64
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010919
CAS-Nummer: 7790-79-6
EINECS: 232-222-0
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1619