Zinkfluorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinkdifluorid
363910250 363912500
ACRO363910250EA 52 EUR
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinkfluorid 98%
Zinkfluorid
Formel: F₂Zn
Molecular Weight: 103,39 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 872…910 °C
Dichte: 4,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011298
CAS-Nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %