Zinkfluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Zinkdifluorid
002872-25G 002872-100G 002872-500G
FLUO002872-25GEA 125 EUR
FLUO002872-25G FLUO002872-100G FLUO002872-500G
Zinkfluorid
Zinkfluorid
Formel: F₂Zn
Molecular Weight: 103.39 g/mol
Siedepunkt: 1500
Schmelzpunkt: 910…930 °C
Dichte: 4.95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011298
CAS-Nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
UN: 3288