Quecksilber(II)iodid, rot ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdiiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04428.0050 1.04428.0250
1.04428.0050EA 127 EUR
1.04428.0050 1.04428.0250
Quecksilber(II)iodid, rot ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
Molecular Weight: 454,4 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric, dried sust.) ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide passes test
Soluble mercury salts (as Hg) ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials