Zinkiodid 98+%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Zinkdiiodid, Zink(II)iodid

208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 58.1 EUR
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
Zinkiodid 98+%, rein
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Molecular Weight: 319,2 g/mol
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 446 °C
Dichte: 4,74 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR