Zinkiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Zinkdiiodid, Zink(II)iodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223883-250G 223883-50G
SIAL223883-250GEA 212 EUR
SIAL223883-250G SIAL223883-50G
Zinkiodid, Sigma-Aldrich®
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Molecular Weight: 319,2 g/mol
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 446 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269