Zinkiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Zinkdiiodid, Zink(II)iodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

466360-25G 466360-5G
SIAL466360-25GEA 528 EUR
SIAL466360-25G SIAL466360-5G
Zinkiodid, Sigma-Aldrich®
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Molecular Weight: 319,2 g/mol
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 446 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR