Cadmium(II)oxid 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmiumoxid
223790010
223790050
223792500
ACRO223790010EA
105
EUR
ACRO223790010
ACRO223790050
ACRO223792500
Cadmium(II)oxid 99%, rein
Cadmium(II)oxid
Formel:
CdO Molecular Weight: 128,41 g/mol Siedepunkt: 1385 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: ~ 1426 °C Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010921 CAS-Nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,01623 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to brown Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...