Cadmium(II)oxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmiumoxid
12219.36
12219.A3
12219.36EA
112
EUR
12219.36
12219.A3
Cadmium(II)oxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Cadmium(II)oxid
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formel:
CdO Molecular Weight: 128,41 g/mol Siedepunkt: 1559 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1430 °C Dichte: 8,15 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010921 CAS-Nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1623 |