Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cadmiumoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202894-25G 202894-5G
SIAL202894-25GEA 273 EUR
SIAL202894-25G SIAL202894-5G
Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)oxid
Formel: CdO
Molecular Weight: 128,41 g/mol
Siedepunkt: 1559 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼1426 °C
Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010921
CAS-Nummer: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR