Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244783-100G
244783-500G
SIAL244783-100GEA
71.6
EUR
SIAL244783-100G
SIAL244783-500G
Cadmium(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)oxid
Formel:
CdO Molecular Weight: 128,41 g/mol Siedepunkt: 1559 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼1426 °C Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010921 CAS-Nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,01623 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...