Quecksilber(II)oxid, gelb 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
205731000 205735000
ACRO205731000EA 64.2 EUR
ACRO205731000 ACRO205735000
Quecksilber(II)oxid, gelb 99+%
Mercury (II) oxide
Formel: HgO
Molecular Weight: 216,59 g/mol
Schmelzpunkt: 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011045
CAS-Nummer: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm