Zinkoxid, HiFUEL® A310 zum Entfernen von Schwefel
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
45469.A4
45469.A1
45469.36
45469.A4EA
432
EUR
45469.A4
45469.A1
45469.36
Zinkoxid, HiFUEL® A310 zum Entfernen von Schwefel
Zinkoxid
Physical Form: Spheres, 2-5mm dia
MDL No.: MFCD00011300
Formel:
ZnO Molecular Weight: 81,39 g/mol Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...