Zinkoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Zink(II)oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
544906-10G 544906-50G
SIAL544906-10GEA 34.5 EUR
SIAL544906-10G SIAL544906-50G
Zinkoxid, Sigma-Aldrich®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200