Zinksulfid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) < 10 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Zink(II)sulfid, Schwefelzink
223651000
223650250
223655000
ACRO223651000EA
102
EUR
ACRO223651000
ACRO223650250
ACRO223655000
Zinksulfid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) < 10 µm
Zinksulfid
Formel:
SZn Molecular Weight: 97,46 g/mol Schmelzpunkt: 1064 °C Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011301 CAS-Nummer: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 12,10294 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |