Quecksilber(II)thiocyanat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdithiocyanat, Quecksilber(II)sulfocyanid, Quecksilber(II)rhodanid
196890500 196892500
ACRO196890500EA 76.3 EUR
ACRO196890500 ACRO196892500
Quecksilber(II)thiocyanat 99+%
Quecksilber(II)thiocyanat
Formel: C₂HgN₂S₂
Molecular Weight: 316,76 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C (Zersetzung)
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011039
CAS-Nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm