Quecksilber(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilberdithiocyanat, Quecksilber(II)sulfocyanid, Quecksilber(II)rhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
83374-100G 83374-500G 83374-5G
SIAL83374-100GEA 764 EUR
SIAL83374-100G SIAL83374-500G SIAL83374-5G
Quecksilber(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Quecksilber(II)thiocyanat
Formel: C₂HgN₂S₂
Molecular Weight: 316,76 g/mol
Schmelzpunkt: –38,9 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011039
CAS-Nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917