Cadmium(II)selenid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cadmium (II) selenide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244600-10G 244600-50G
SIAL244600-10GEA 86 EUR
SIAL244600-10G SIAL244600-50G
Cadmium(II)selenid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)selenid
Formel: CdSe
Molecular Weight: 191,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1268 °C
Dichte: 5,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010917
CAS-Nummer: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01663