Cadmium(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481882-25G 481882-5G
SIAL481882-25GEA 241 EUR
SIAL481882-25G SIAL481882-5G
Cadmium(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)sulfat
Formel: CdO₄S
Schmelzpunkt: 1000 °C
Dichte: 4,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010923
CAS-Nummer: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665