Quecksilber(II)sulfat ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04480.0050 1.04480.0250
1.04480.0050EA 181 EUR
1.04480.0050 1.04480.0250
Quecksilber(II)sulfat ACS analytisches Reagens, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 296.65 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Density 6.47 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials