Quecksilber(II)sulfat, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 195 EUR
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Quecksilber(II)sulfat, reinst, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials