Cadmium(II)tellurid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cadmium telluride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
256544-10G 256544-50G
SIAL256544-10GEA 94.3 EUR
SIAL256544-10G SIAL256544-50G
Cadmium(II)tellurid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)tellurid
Formel: CdTe
Molecular Weight: 240.01 g/mol
Schmelzpunkt: 1089,85
Dichte: 6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015998
CAS-Nummer: 1306-25-8
EINECS: 215-149-9
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01667